1264002
USP
Ethosuximide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethosuximide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Description générale
Application
- Ethosuximide Capsules
- Ethosuximide Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable