1257007
USP
Ethambutol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethambutol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Clé InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable