1225420
USP
Doxazosin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(1,4-Benzodioxane-2-carbonyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxazosin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H2]1CCN(CC1)C(=O)C2Oc3c(cccc3)OC2
InChI
1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
Clé InChI
TUKBWYXLYINULI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable