1162421
USP
Daidzein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone, Isoaurostatin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
daidzein
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
Clé InChI
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Red Clover Tablets
- Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
- Powdered Red Clover
- Red Clover
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
- Powdered Red Clover Extract
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable