1076341
USP
Acide borique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
boric acid
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
boiling water: freely soluble
ethanol: soluble
glycerol: freely soluble
Densité
1.440 g/cm3
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable