1017105
USP
Altretamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine, Altretamine, Hexamethylmelamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
altretamine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
171-175 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
Clé InChI
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Altretamine Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable