1013002
USP
Allopurinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
allopurinol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clé InChI
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... XDH(7498)
Description générale
Application
- Allopurinol Compounded Oral Suspension
- Allopurinol Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable