Y0002241
Piperacillin impurity N
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
piperacillin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable