Y0002150
Rosuvastatin for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Rosuvastatin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
rosuvastatin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C22H28FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t16-,17+/m0/s1
Clé InChI
BPRHUIZQVSMCRT-YXWZHEERSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable