Principaux documents
SU860079
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
9 mm
Septum, diam. × épaisseur
9 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 9 mm