NIST1772
Tool steel
NIST® SRM® 1772, (S-7)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Lead (Pb), Tin (Sn), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable