PHR9076
2,5-Dimethoxyphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Guaiacol impurity D (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
guaiacol
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable