Principaux documents
PHL86056
Spartioidine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable