Principaux documents
PHL85880
Guvacoline hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Guvacine methyl ester hydrochloride, Norarecoline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO2· HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
[Cl-].N1CCC=C(C1)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H
Clé InChI
ZWALOEQHJRUTKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable