PHL84100
Littorine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](O)Cc3ccccc3)C
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15?,16-/m1/s1
Clé InChI
FNRXUEYLFZLOEZ-VFSICIBPSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3