Principaux documents
PHL83909
Shanzhiside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O11/c1-16(24)2-6(18)8-5(13(22)23)4-25-14(9(8)16)27-15-12(21)11(20)10(19)7(3-17)26-15/h4,6-12,14-15,17-21,24H,2-3H2,1H3,(H,22,23)/t6-,7-,8+,9-,10-,11+,12-,14+,15+,16+/m1/s1
Clé InChI
YSIFYNVXJOGADM-KDYWOABDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable