PHL83536
Rhein 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Rhein 8-O-β-D-glucopyranoside, 8-Glucosylrhein, Glucorhein, Rhein 8-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)C(=O)O)O)C3=O
InChI
1S/C21H18O11/c22-6-12-16(25)18(27)19(28)21(32-12)31-11-3-1-2-8-14(11)17(26)13-9(15(8)24)4-7(20(29)30)5-10(13)23/h1-5,12,16,18-19,21-23,25,27-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,16-,18+,19-,21-/m1/s1
Clé InChI
WYKUTTFFZMQCGO-HTRBZNBPSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable