PHL80506
Nitidine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride, NSC 146397
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable