Principaux documents
PHL80239
Chelidonic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.10
Beilstein:
163607
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable