CRM05386
Fenamidone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(S)-1-Anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenyl-2-imidazolin-5-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Chaîne SMILES
CSC1=N[C@](C)(C(=O)N1Nc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N3OS/c1-17(13-9-5-3-6-10-13)15(21)20(16(18-17)22-2)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12,19H,1-2H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
LMVPQMGRYSRMIW-KRWDZBQOSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable