Principaux documents
BP894
Budesonide impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Budesonide, 16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H34O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
budesonide
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Clé InChI
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Budesonide impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Budesonide Aqueous Nasal Spray
  • Actions biochimiques/physiologiques
    Budesonide is a second generation glucocorticoid with low systemic absorption. It is used as an anti-inflammatory agent in the treatment of asthma, rhinitis, and inflammatory bowel disease. It inhibits the expression of chemokine mRNA and production of eotaxin and RANTES protein in primary human bronchial epithelial cells. Budesonide is currently in clinical trials for the prevention of lung cancer. It shows inhibitory effects on benzo[a]pyrene-induced carcinogenesis of the lung in mice.
    Conditionnement
    Unit quantity: 10 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Health hazardExclamation mark
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
    Organes cibles
    Adrenal gland
    Code de la classe de stockage
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Certificats d'analyse (COA)
    Lot/Batch Number
    Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
    Articles
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
    Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.