BP1114
Abacavir Impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N6-Cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
abacavir, abacavir
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14)
Clé InChI
IYWUSKBMXQERLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable