BP079
2-Chlorotritanol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(o-Chlorophenyl)diphenylmethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clotrimazole
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(cccc1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C19H15ClO/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,21H
Clé InChI
KTVAHLGKTSPDOG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable