Key Documents
98835
Supelco
4-Amino-3-methylphenol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro Beilstein :
2078803
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
176-179 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3