96957
Diphenyl carbonate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Point d'ébullition
301-302 °C (lit.)
Pf
79-82 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
168 °C - closed cup