822827
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Nom du produit
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L26
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22827
Ampleur du marquage
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
3 μm
pH de fonctionnement
1.5-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
À utiliser avec