Key Documents
819018
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® HPLC Guard Cartridges
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41115716
eCl@ss :
32110501
product name
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® Guard Cartridges, pkg of 1 ea
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19018
Technique(s)
HPLC: suitable
Autres remarques
Note: Replaces part number 814100.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation