Principaux documents
821978
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 1 L, 30 μm particle size
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Taille des particules:
30 μm
Groupe de la matrice active:
sulfonic acid phase
Matrice:
hydroxylated methacrylic polymer
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21978
Paramètres
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
TSKgel SP-3PW resin is a strong cation exchange resin for biomolecule purification. It has a smaller pore size than TSKgel SP-5PW and is designed for peptide purifications such as insulin. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C