821301
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
phase polypropylene glycol, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21301
Paramètres
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
polypropylene glycol phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3