Principaux documents
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne TSKgel® GMPW série GFC, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion ClO4-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18253
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
2.5 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation