Principaux documents
817088
TSKgel® DNA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonyme(s) :
PRÉCOLONNE TSKGEL DEAE-NPR 0,5 cm x 4,6 mm de D.I.
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17088
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation