Principaux documents
78113
Supelco
2,4-Dimethylaniline
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Beilstein:
636243
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Pf
−14.3 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
2,4-Dimethylaniline is a metabolite of amitraz. It is not listed in the EU pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup