67001-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4.0% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Superficie
60 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5.0 μm
Dimension de pores
160 Å
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Colonne de garde