Principaux documents
61873-U
Proteomix® HIC Phenyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Synonyme(s) :
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 433NP5-4001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 mm × 4 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Remarque sur l'analyse
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies