61862-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Synonyme(s) :
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP
About This Item
Produits recommandés
product name
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 431NP5-2105
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 2.1 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Compatibilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Colonne de garde