Principaux documents
59498
Supelco
Hexacosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Cerotinic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C22H52O2
Poids moléculaire :
400.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.13
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i23+1,24+1,25+1,26+1
Clé InChI
XMHIUKTWLZUKEX-LITAJCOLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable