Merck
H0388
Hexacosanoic acid
≥95% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Cerotic acid, Cerotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)24COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.69
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-040-2
Beilstein/REAXYS Number:
1799681
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexacosanoic acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe