58928-U
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
SUPELCOSIL LC-18-S Reversed-Phase Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-S, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
SUPELCOSIL™
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
- Determination of epoxides by high-performance liquid chromatography following derivatization with N,N-diethyldithiocarbamate.: This study discusses the use of SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column for the determination of epoxides in various samples. The research highlights the efficiency of the column in separating epoxide derivatives, showcasing its application in analytical chemistry for accurate and reliable compound analysis. (Dupard-Julien et al., 2007).
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable