Principaux documents
57647
Boucle pour vannes d′injection 9010, 9125, et 9725
volume 1 mL, PEEK
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
1 mL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis