Principaux documents
57258
Supelco
Plateau pour extracteur Visiprep (inclu avec les modèles standard et DL sauf indication contraire)
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Synonyme(s) :
PLAQUE POUR FLACONS POUR PASSEURS / EXTRACTEUR SOUS VIDE 24 POSITIONS
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated