Key Documents
56728
Supelco
Acier inoxydable 1/16” Tube capillaire
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.020 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
L × D.E. × D.I.
30 cm × 1/16 in. × 0.020 in.
Couleur
yellow band
Description générale
En acier inoxydable 316, DE 1/16 in.. Un de chaque. Les 5 cm, 10 cm et 20 cm de long sont droites, les autres dimensions sont enroulées.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis