Principaux documents
Z114987
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 60-100 μL
Synonyme(s) :
851324
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
blue
glass
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 851324
Capacité du tube
60-100 μL
Description générale
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.