Principaux documents
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
Code UNSPSC :
41104018
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
Bed wt., 420 mg
Conditionnement
pk of 30 ×
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Application(s)
food and beverages
Description générale
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable