Documents
52654-U
Supelco
Tube de SPE Discovery® DSC-Si
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonyme(s) :
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase normale
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
  • Silice non lavée à l′acide, idéale pour les applications SPE en phase normale et autres techniques flash modifiées
  • Souvent employée pour séparer ou éliminer les molécules de structure similaire par élutions successives avec des solutions de polarité croissante
  • Le plus populaire des supports de phase normale disponible
  • Excellente capacité pour la purification de solutions issues des réactions de la synthèse en chimie cimbinatoire, en particulier la séparation des molécules cibles des excès de réactifs et des produits dérivés
  • Disponible également en entonnoirs Büchner pour une montée en échelle simple
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.