48792
Decafluorobiphenyl solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 625
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type internal/surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(c(c(c2F)F)F)F)F)F)F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Clé InChI
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable