44807
Aroclor 1248 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8082
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in isooctane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
Clé InChI
UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup