442578
Endrin aldehyde
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 25 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClC21C3(C2C4C5C1(C(C3(C5C(C4)C=O)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2
Clé InChI
HCTWZIFNBBCVGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Airborne particulate matter samples by using ultrasound assisted extraction micro-scale cell (UAE-MSC) and gas chromatography/mass spectrometry in negative chemical ionization (GC/MS-NCI) mode.[4]
- Seawater samples by solid-phase extraction (SPE) and UAE followed by analysis using GC coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).[5]
- Brackish water fish by GC-MS.[6]
- Biological matrices by quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) extraction and GC-MS/MS.[7]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable