33282
Décapsuleur de fiole, type pince
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Pince à dessertir
About This Item
Produits recommandés
Description
Decapper, pliers style
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 13mm crimp seals