Key Documents
27452
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. du joint
13 mm
Épaisseur du septum
0.040 in. ± 0.005 in.
Raccords
thread for 13