Key Documents
28884-U
Supelco
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D6526
Paramètres
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Type de colonne
capillary highly polar
Description générale
Application: World′s first commercially available ionic liquid GC column. Serves as the benchmark of 100 on our GC column polarity scale. Selectivity almost identical to TCEP phase. Higher maximum temperature than TCEP columns (230 ºC compared to 140 ºC). Great choice for analysis of neutral and polarizable (contain double and/or triple C-C bonds) analytes. Launched in 2008.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Articles
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protocoles
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Contenu apparenté
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Afficher tout
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCAfficher plus